Learn More
Norme de béryllium : Be à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 17999259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17999259 250 mL 250mL
17949369 500 mL 500mL
17987559 100 mL 100mL
17908249 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 17999259 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGPBEN250
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de béryllium : Be à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Beryllium
CAS 7440-41-7
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Beryllium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Be
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder
Formule InChI InChI=1S/Be
SMILES [Be]
Nom IUPAC béryllium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 9.012
Quantité 250 mL
Poids de la formule 9,012 g/mol