Learn More
Norme de béryllium : Be à 10 000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Description
Norme de béryllium : Be à 10 000 μg/mL dans 5 % de HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Beryllium |
| CAS | 7440-41-7 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Beryllium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Be |
| Concentration | 10000 μg/mL |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder |
| Formule InChI | InChI=1S/Be |
| Afficher plus |