Learn More
Étalon de béryllium pour ICP/MS - qualité Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Beryllium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade |
| Note relative au nom | ICP/MS |
| CAS | 7440-41-7, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| % max. CAS | 0.0, 2.0, 100.0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Beryllium Standard |
| Forme physique | Liquides |
| Formule moléculaire | Be |
| Numéro MDL | MFCD00134032 |
| Clé InChI | ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Be] |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1 µg/mL Beryllium
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid