Learn More
Solution étalon de béryllium (Spectro ECON), Chem Lab™
Code produit 11979022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11979022 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11979022 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL01.0217.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.00€
    25.50€ / 500mL
    Économisez 27.50€
    51% de réduction
 Article restreint
En stock
Spécification
Concentration 1 000 μg/ml
Quantité 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Beryllium standard solution 1000 µg/ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid