Learn More
Beryllium Sulfate Tetrahydrate, Purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™
Code produit 15601410 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15601410 25 g Flacon poly 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15601410 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 1427025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Beryllium Sulfate Tetrahydrate
Point de fusion 550°C to 600°C
CAS 7787-56-6
Couleur Blanc
Forme physique Crystalline
Quantité 25 g
Formule moléculaire BeH8O8S
Formule linéaire BeSO4 · 4H2O
Numéro MDL MFCD00149156
Numéro UN UN1566
Synonyme beryllium sulfate tetrahydrate, ccris 85, beryllium sulphate tetrahydrate, beryllium monosulfate tetrahydrate, unii-2tyk3lf8zn, beryllium sulfate, tetrahydrate 1:1:4, 2tyk3lf8zn, sulfuric acid, beryllium salt 1:1 , tetrahydrate, beryllium sulfate tetrahydrate beryllium and beryllium compounds, dsstox_cid_4603
Clé InChI DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Be+2].O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC beryllium;sulfate;tetrahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 177.128
CID PubChem 62672
ChEBI CHEBI:53502
Poids de la formule 177.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (T)
Qualité purum p.a.
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.713g/mL at 25°C