Learn More
Beryllon II, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Beryllon II |
| CAS | 51550-25-5 |
| Formule moléculaire | C20H10N2Na4O15S4 |
| Numéro MDL | MFCD00046409 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | beryllon, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-2-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl diazenyl-, sodium salt 1:4, tetrasodium 4,5-dihydroxy-3-e-2-8-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-yl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate |
| Clé InChI | CBWXTVSARCWSMJ-QNKYWQQSSA-J |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=CC(=CC(N\N=C3/C(=O)C4=C(C=C(C=C4O)S([O-])(=O)=O)C=C3S([O-])(=O)=O)=C12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O |
| Nom IUPAC | tétrasodium ; 5-hydroxy-3-[(8-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-yl)hydrazinylidène]-4-oxonaphthalène-2,7-disulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 738.50 |
| Afficher plus |