Learn More
BES, 99+ %, pour la biochimie
Code produit 11985271 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11985271 500 g Flacon en verre 500g
10082210 25 g Flacon en verre 25g
10616962 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11985271 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 172585000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    310.65€ / 500g
    Économisez 57.35€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 10191-18-1 | C6H15NO5S | 213,25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10191-18-1
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.25
Numéro MDL MFCD00007533
Clé InChI AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N, N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
CID PubChem 73243
ChEBI CHEBI:39045
SMILES OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Spécification
Absorbance 0.095 max. (1 M in H2O) at 260nm
Nom chimique ou matériau BES
Point de fusion 152.0°C to 154.0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Beige à marron
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0.5 % max. (100°C, 2 hrs)
Formule linéaire (HOCH2CH2)2NCH2CH2SO3H
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Nom IUPAC Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique
Poids de la formule 213.25
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • BES
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement