Spécification
| Nom chimique ou matériau | BES |
| CAS | 10191-18-1 |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 5 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Formule moléculaire | C6H15NO5S |
| Numéro MDL | MFCD00007533 |
| Synonyme | n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, n,n-bis 2-hydroxyethyl taurine, n,n-bis hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes buffering agent, taurine, n,n-bis 2-hydroxyethyl, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-ethanesulfonicacid |
| Clé InChI | AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |