Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium BES, 99 %
Product Code. 11935291 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11935291 500 g 500g
11925291 25 g 25g
11955291 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11935291 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 439035000
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 66992-27-6 ∣ C6H14NO5S·Na ∣ 235.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66992-27-6
Formule moléculaire C6H14NO5S·Na
Poids moléculaire (g/mol) 235.24
Clé InChI CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bes sodium salt, sodium 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonate, n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane-1-sulfonate, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-, monosodium salt, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, sodium salt, bes na, bes sodium salt buffer, potassium c6h14no5s
CID PubChem 23671640
Nom IUPAC Sodium ; 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonate
SMILES C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau BES sodium salt
Point de fusion 155.6°C to 156.5°C
Couleur Blanc
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Glass Bottle
Plage de pourcentage du dosage 99%
Poids de la formule 235.24
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Ungraded
Show More Show Less
Product Identifier
  • BES sodium salt