Learn More
BES (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Code produit 11448063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11448063 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11448063 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP501100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
  • Used to make BES buffer with a useful pH range of 6.4-7.8 for biological applications
  • Literature describes BES buffer as preferred buffer for higher transfection efficiency of plasmid DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10191-18-1
Formule moléculaire C6H15NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 213.25
Numéro MDL MFCD00007533
Clé InChI AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N, N-bis (2-Hydroxyethyl)-2-Amino-Ethanesulfonic Acid, N, N-bis (2-Hydroxyethyl) Taurine
CID PubChem 73243
ChEBI CHEBI:39045
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethane-1-sulfonic acid
SMILES OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau BES
Point de fusion 152°C
Couleur White
pH 2.5 to 5.0
Forme physique Solid
Quantité 100 g
DNase Sans DNase
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Perte à la dessiccation 1% max.
Conditionnement Flacon poly
Protéase Protease free
Poids de la formule 213.25
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • BES
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.