Learn More
SHOWA™ Gants en butyle à résistance chimique, série 874
Code produit 12980655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Grip Design:
Lisse
Rugueux
Conditionnement:
1 paire
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Grip Design Conditionnement
12980655 8 Lisse 1 paire
13117284 7 Rugueux 1 paire
13171824 8 Rugueux 1 paire
13127554 9 Rugueux 1 paire
11969628 9 Rugueux -
13147943 11 Rugueux 1 paire
13141714 10 Lisse 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 12980655 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur 87408M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.11€
    75.41€ / 1 paires
    Économisez 49.70€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les gants à résistance chimique en butyle non renforcés offrent une protection contre les acides, cétones et esters hautement corrosifs.
  • Caoutchouc butyle
  • Haute résistance à la perméation des gaz et des vapeurs d’eau
  • Non revêtus, à bords roulés
  • Disponible avec une finition lisse ou rugueuse
  • Non prise en charge
  • Modèle fin, pour une meilleure d
Spécification
Certifications/Conformité EN 388
Certifications / conformité (Europe) Catégorie III, CE 0299
Applications Laboratory
Couleur Noir
Latex Free Oui
Matériau Butyle
Type de produit Butyl Gloves
Dimensions 8
Épaisseur (impériale) 14 mil
Épaisseur (métrique) 0,35 mm
Norme EN388 EN 388:0010X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES BIK
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
À utiliser avec (application) Fabrication, manipulation de produits chimiques, agents neurotoxiques, usage militaire, sécurité intérieure, matières dangereuses
Type de manchette de gant Roulé
Grip Design Lisse
Doublure Non revêtus
Modèle 874-08
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 35,5 cm