Learn More
SHOWA™ Gants en nitrile à revêtement floqué Glove™ Nitri-Solve™
Description
- Formulation de nitrile
- Revêtues d’un flocage, pour plus de confort
- Protègent les mains contre les huiles, les hydrocarbures, la graisse et l’abrasion
- La finition en biscuit permet une manipulation sûre dans des conditions humides et sèches
- Conçues pour faciliter le mouvement et l’usure continue
- Poignet bien protégé
- Gaufrées, pour faciliter l’appariement après le blanchiment
- 15 millimètres d’épaisseur, 13 po de longueur
- Conviennent pour l’agriculture, l’automobile, la chimie, le nettoyage sous contrat, les services municipaux et l’industrie du pétrole et du gaz
- Version non revêtue disponible : Référence Fisher 11-395-30A-E (tailles 7-11)
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
| Certifications/Conformité | 21 CFR 170-199 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE Catégorie III, EN 420 : 2003+A1:2009, EN 374-2:2003 |
| Chlorinated | Non |
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | 7 |
| Épaisseur (impériale) | 15 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0,38 mm |
| Afficher plus |