Learn More
SHOWA™ Gants en nitrile à revêtement floqué Glove™ Nitri-Solve™
Code produit 13187384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
13187384 8 12 paires
13167454 7 12 paires
13184354 9 12 paires
13174634 10 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 13187384 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur 73008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00€
    22.22€ / 12 paires
    Économisez 10.78€
    32% de réduction
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Made from a nitrile compound, the SHOWA™ 730 unsupported gauntlets are lightweight, flock-lined and resistant to a range of solvents, animal fats and other chemicals.
  • Formulation de nitrile
  • Revêtues d’un flocage, pour plus de confort
  • Protègent les mains contre les huiles, les hydrocarbures, la graisse et l’abrasion
  • La finition en biscuit permet une manipulation sûre dans des conditions humides et sèches
  • Conçues pour faciliter le mouvement et l’usure continue
  • Poignet bien protégé
  • Gaufrées, pour faciliter l’appariement après le blanchiment
  • 15 millimètres d’épaisseur, 13 po de longueur
  • Conviennent pour l’agriculture, l’automobile, la chimie, le nettoyage sous contrat, les services municipaux et l’industrie du pétrole et du gaz
  • Version non revêtue disponible : Référence Fisher 11-395-30A-E (tailles 7-11)
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications/Conformité 21 CFR 170-199
Certifications / conformité (Europe) CE Catégorie III, EN 420 : 2003+A1:2009, EN 374-2:2003
Chlorinated Non
Applications Industrial
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Chemical-resistant Gloves
Dimensions 8
Épaisseur (impériale) 15 mil
Épaisseur (métrique) 0,38 mm
Norme EN388 EN 388:2016 2001X
EN 421 Non
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
À utiliser avec (application) Fabrication, transformation des aliments, protection contre les éclaboussures de matières dangereuses, laboratoires, maintenance, applications de peinture, manipulation de carburants et raffineries
Type de manchette de gant Structuré
Grip Design Biscuit
Matériau de revêtement Floc de coton
Doublure Doublés
Modèle 730-08
Séries SHOWA™ 730
Longueur (impériale) 13 in
Longueur (métrique) 33 cm