missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bestatine, 100 %, MP Biomedicals™

Code produit. 11424001 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11424001

Marque: MP Biomedicals 0215284425

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 58970-76-6
Formule moléculaire C16H24N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 308.38
Numéro MDL MFCD00083262
Clé InChI VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
Synonyme bestatin, ubenimex, ubenimexum latin, ubenimex inn:jan, bestatin;ubenimex, s-2-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido-4-methylpentanoic acid, ubenimex bestatin, chembl29292, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine, 3-r-amino-2-s-hydroxy-4-phenylbutanoyl-s-leucine
CID PubChem 72172
Nom IUPAC (2R)-2-[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phénylbutanamido]-4-acide méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)C(O)=O

Spécification

Nom chimique ou matériau Bestatin
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 1
Quantité 25 mg
Poids de la formule 308.4
Forme physique Poudre
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis