Learn More
Bestatine, 100 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11493991 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
Code produit. 11493991
Marque: MP Biomedicals 0215284401
Identifiants chimiques
CAS 58970-76-6
Formule moléculaire C16H24N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 308.38
Numéro MDL MFCD00083262
Clé InChI VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
Synonyme bestatin, ubenimex, ubenimexum latin, ubenimex inn:jan, bestatin;ubenimex, s-2-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido-4-methylpentanoic acid, ubenimex bestatin, chembl29292, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine, 3-r-amino-2-s-hydroxy-4-phenylbutanoyl-s-leucine
CID PubChem 72172
Nom IUPAC (2R)-2-[(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido]-4-methylpentanoic acid
SMILES CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bestatin
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 1
Quantité 1 mg
Poids de la formule 308.4
Forme physique Powder