Learn More
BET bromodomain inhibitor, MedChemExpress
Code produit. 16474836
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16474836
Marque: Medchem Express HY103036
MedChemExpress BET bromodomain inhibitor is a potent BET inhibitor extracted from patent WO/2015/153871A2, compound example 11.
BET bromodomain inhibitor is a potent BET inhibitor extracted from patent WO/2015/153871A2, compound example 11.
Spécification
Nom chimique ou matériau BET bromodomain inhibitor
Forme physique Solid
CAS 1505453-59-7
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H20ClN5O2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.27 mM)
SMILES O=C(N)C[C@@H]1N=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC(C4=CN(C)N=C4)=CC=C3C5=C1ON=C5C
Poids moléculaire (g/mol) 445.9
Poids de la formule 445.9
Pourcentage de pureté 99.87%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.