Learn More
Invitrogen™ Human beta-2 Microglobulin (B2M) ELISA Kit
Description
The Human Beta 2-Microglobulin (Hu B2M) ELISA quantitates Hu B2M in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu B2M. Principle of the method The Human B2M solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La bêta-2-microglobuline (B2M) est une protéine de 12-14 kDa, une sous-unité du principal complexe d’histocompatibilité (MHC) de classe I. La bêta 2-microglobuline humaine associée aux antigènes HLA de classe I est exprimée sur de nombreux types de cellules, y compris les lymphocytes, les thymocytes, les monocytes, les granulocytes, les plaquettes, les cellules endothéliales et les cellules épithéliales, mais est absente des érythrocytes. La bêta-2 microglobuline existe également sous forme libre dans le plasma. La séquence d’acides aminés de la bêta-2-microglobuline est homologue aux régions constantes des chaînes lourdes et légères d’immunoglobuline, avec une structure de feuilles plissées bêta prédominante. La protéine est exprimée de manière omniprésente dans le cytoplasme et est impliquée dans le traitement et la présentation des antigènes. La bêta-2-microglobuline joue également un rôle dans la signalisation des TCR et la signalisation en aval dans les cellules CD8+ naïves. La bêta 2-microglobuline est codée par le gène B2M situé sur le chromosome 15. Une mutation dans le gène bêta-2-microglobuline a été démontrée pour entraîner une hypoprotéinémie hypercatabolique. Les concentrations de bêta 2-microglobuline peuvent être utilisées pour évaluer la fonction rénale chez les receveurs de transplantation rénale. La bêta-2-microglobuline peut être utilisée comme marqueur pronostique d’infection par le VIH.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P61769 |
| Plage de dosage | 15,6-1000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 6 pg/ml |
| Plage d’étalonnage | 6 pg/ml à 1000 pg/ml |
| Doser | ELISA sandwich en phase solide |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Famille de protéines | Protéines MHC (complexe majeur d’histocompatibilité) |
| Type d’échantillon | Sérum, Surnageant, Surnageant |
| Spécificité | Cette paire d’anticorps ELISA détecte la B2M humaine. Autres espèces non encore déterminées. |
| Afficher plus |