Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-Apo-oxytétracycline, peut être utilisé comme étalon secondaire
Code produit. 10104920 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
Code produit. 10104920
Marque: Thermo Scientific Chemicals 257731000
Demander un format en vrac ou personnalisé
La bêta-apo-oxytétracycline, numéro CAS 18751-99-0, fait partie de la famille des tétracyclines et est une production de dégradation formée à partir de l’oxytétracycline.Ce composé affiche une activité antibiotique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• La bêta-apo-oxytétracycline est un produit de dégradation dérivé de l’oxytétracycline et affiche une activité antibiotique
• Similaire à son composé parent, l’oxytétracycline, la bêta-apo-oxytétracycline peut également inhiber la synthèse protéique en se liant à la sous-unité ribosomique 30S.
Applications
•Dans les essais de laboratoire, il favorise l’inhibition de la croissance des bactéries de boues aérobies, Pseudomonas, Agrobacterium, Moraxella, Bacillus, ainsi que des souches d’E. coli résistantes à la tétracycline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Apo-oxytetracycline
CAS 18751-99-0
Point de fusion 200.0°C to 204.0°C
Couleur Marron à marron-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (as is,calculated)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C22H22N2O8
Numéro MDL MFCD00062827
Quantité 100 mg
Merck Index 10, 6846
Rotation spécifique − 207.00
Synonyme beta-apo-oxytetracycline, alpha-apo-oxytetracycline, alpha-apooxytetracycline, alpha-apoterramycin, beta-apo oxytetracycline, 2z-2-amino hydroxy methylidene-5-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1h-benzo f 2 benzofuran-1-yl-4-dimethylamino-6-hydroxycyclohexane-1,3-dione, 4-1,3-dihydro-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxonaphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxo-1-cyclohexene-1-carboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1,3-dihydronaphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxohydrobenzo f isobenzofuranyl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-enecarboxamide, 4-4,5-dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1h-naphtho 2,3-c furan-1-yl-3-dimethylamino-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solution and ammonia
Clé InChI DRKMHDAKULCOKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C2C(OC(=O)C2=C(C3=C1C=CC=C3O)O)C4C(C(=C(C(=O)C4O)C(=O)N)O)N(C)C
Nom IUPAC 4-(4,5-dihydroxy-9-méthyle-3-oxo-1H-benzo[f][2]benzofurane-1-yle)-3-(diméthylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohexène-1-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 442.39
CID PubChem 54710410
Poids de la formule 442.39
Pourcentage de pureté ≥97.0% (anhydrous and solvent free), ≥80 wt% (as is, calculated)(HPLC)
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • ß-Apo-oxytetracycline, ''can be used as secondary standard''
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.