Learn More
Bêta-carotène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7053470
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15486578
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H60106.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 7235-40-7 | C40H56 | 536.89 g/mol
The most important of the provitamins A, β-carotene can be classified as an antioxidant due to its inhibition of radical initiated peroxidation in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Considéré comme la plus importante des provitamines A, le β-carotène peut être classé comme un antioxydant en raison de son inhibition de la peroxydation initiée in vitro par les radicaux. Cependant, in vivo, il semble agir soit comme antioxydant, soit comme prooxydant, selon l’environnement cellulaire. Il réduit l’incidence de nombreux cancers.
Solubilité
Soluble dans l’hexane, le diméthylsulfoxyde, le benzène, le chloroforme, le cyclohexane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7235-40-7
Formule moléculaire C40H56
Poids moléculaire (g/mol) 536.89
Numéro MDL MFCD00001556
Clé InChI OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Synonyme beta-carotene, beta carotene, betacarotene, beta,beta-carotene, provitamin a, solatene, carotaben, provatene, all-trans-beta-carotene, serlabo
CID PubChem 5280489
ChEBI CHEBI:17579
Nom IUPAC 1,3,3-triméthyl-2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tétraméthyl-18-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaényl]cyclohexène
SMILES C\C(\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Carotene
Point de fusion 178°C to 179°C
Densité 1.000 g/mL
Point d’éclair 103°C (217°F)
Quantité 1 g
Beilstein 1917416
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hexane,dimethyl sulfoxide,benzene,chloroform,cyclohexane. Insoluble in water.
Poids de la formule 536.87
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide