Learn More
(-)-Bêta-citronellol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7040407
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15456648
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H60174.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7540-51-4 | C10H20O | 156.269 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7540-51-4
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.269
Numéro MDL MFCD00063214
Clé InChI QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Synonyme --citronellol, s-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, --beta-citronellol, s---citronellol, beta-rhodinol, s---beta-citronellol, s-citronellol, --3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, 3s-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, unii-8rsy5y5658
CID PubChem 7793
ChEBI CHEBI:88
Nom IUPAC (3S)-3,7-diméthyloct-6-én-1-ol
SMILES CC(CCC=C(C)C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-beta-Citronellol
Densité 0.856
Point d’ébullition 225°C to 226°C
Point d’éclair 99°C (210°F)
Indice de réfraction 1.456
Quantité 1 g
Beilstein 1721505
Rotation optique −5.3° (Neat)
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 97%