Learn More
Bêta-D-Galactose, TRC
Code produit 30179137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179137 50 mg 50mg
30179325 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179137 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG15526550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7296-64-2
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Synonyme beta-D-Galactopyranose, beta-(+)-Galactose, beta-D-(+)-Galactose, beta-Galactose
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,3,4,5-tétrol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-D-Galactose
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
Poids de la formule 180.0634