Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel sodique de bêta-D-thioglucose, 97 %
Description
beta-D-Thioglucose sodium salt, is used in research and to treat rheumatoid arthritis. The biological mechanism is unknown. 1-Thio-β is often used as a carrier molecule for cell uptake of markers, polymers, and nanoparticles, and potentially useful synthetic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sel de sodium bêta-D-thioglucose est utilisé pour la recherche et le traitement de l’arthrite rhumatoïde. Le mécanisme biologique est inconnu. Le 1-thio-β est souvent utilisé comme molécule porteuse pour l’absorption cellulaire de marqueurs, de polymères et de nanoparticules et de réactifs synthétiques potentiellement utiles.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | beta-D-Thioglucose sodium salt |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 250 mg |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water |
| Poids de la formule | 218.2 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Poudre |