missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Beta-Galactosidase (E. coli)
Click to view available options
Quantité:
5 000 U
Conditionnement:
5000 unités
Description
#REF!
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Enzyme Activity |
| Poids moléculaire | 540kDa |
| Nom | Beta-Galactosidase (E. coli) |
| Méthode de préparation | Native protein purified from E. coli |
| Quantité | 5 000 U |
| Conditions de stockage | Store at 4°C. |
| État réglementaire | RUO |
| Nom usuel | BETA-GALACTOSIDASE |
| Dosages | Beta Galactosidase Assay |
| Activité biologique | ≥50 units per mg dry weight. One Unit hydrolyzes one micromole of o-nitrophenyl-β-D-galactopyranoside per minute at 25°C, pH 7.5. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P404-Stocker dans un récipient fermé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium phosphate monobasic, potassium phosphate dibasic
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu