Learn More
Acide bêta-hydroxyisovalérique, TRC
Code produit 30132731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
50 g
Conditionnement:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132731 1 g 1g
30134385 50 g 50g
30008187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132731 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9436051G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-08-1
Formule moléculaire C5 H10 O3
Poids moléculaire (g/mol) 118.13
Synonyme Butanoic acid, 3-hydroxy-3-methyl-, Butyric acid, 3-hydroxy-3-methyl- (6CI,7CI,8CI), 3-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-3-methylbutyric acid, 3-Hydroxyisovaleric acid, 3-Methyl-3-hydroxybutyric acid, β-Hydroxy-β-methylbutyric acid, β-Hydroxyisovaleric acid
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-3-méthylbutanoïque
SMILES CC(C)(O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Hydroxyisovaleric Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H10O3/c1-5(2,8)3-4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Poids de la formule 118.063