missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

beta-Methylphenethylamine, TRC

Code produit. 30132928
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
30132928 10 g 10g
30134506 25 g 25g
17924755 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30132928 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32477510G

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 582-22-9
Nom chimique ou matériau beta-Methylphenethylamine
Formule InChI InChI=1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3
Nom IUPAC 2-phenylpropan-1-amine
Formule moléculaire C9 H13 N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21

Spécification

Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Synonyme Benzeneethanamine, β-methyl-, Phenethylamine, β-methyl- (8CI), β-Methylbenzeneethanamine, (RS)-2-Phenylpropylamine, (±)-2-Phenylpropylamine, (±)-β-Methylphenethylamine, 1-Propanamine, 2-phenyl-, 2-Phenyl-1-propanamine, 2-Phenyl-1-propylamine, 2-Phenylpropanamine, 2-Phenylpropylamine, NSC 272273, β-Methylphenethylamine, β-Methylphenylethylamine, β-Phenylpropylamine
SMILES CC(CN)c1ccccc1
Poids de la formule 135.1048
Pourcentage de pureté >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.