Learn More
Sel monosodique bêta-NADP, Thermo Scientific™
Code produit 15805198 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15805198 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15805198 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J22653.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-NADP monosodium salt
CAS 1184-16-3
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Formule moléculaire C21H27N7NaO17P3
Numéro MDL MFCD00036973
Synonyme nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
Clé InChI JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
SMILES [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC Phosphate de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolane-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridine-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl ; Sodium
Poids moléculaire (g/mol) 765.39
CID PubChem 131845262
Poids de la formule 837.45