Learn More
béta-nicotinamide adénine dinucléotide, sel disodique, hydrate, + de 95 %, forme réduite, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10184630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
25g
5g
Code produit. 10184630
Marque: Thermo Scientific Acros 271102500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1949720-50-6 | C21H27N7Na2O14P2 | 709.41 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1949720-50-6
Formule moléculaire C21H27N7Na2O14P2
Poids moléculaire (g/mol) 709.41
Numéro MDL MFCD00036200
Clé InChI QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
Synonyme beta-nadh disodium salt
CID PubChem 131673989
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridine-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthyl ; Hydrogène moléculaire ; Sodium
SMILES [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Nicotinamide adenine dinucleotide, disodium salt, hydrate
Note relative au nom Reduced Form
Absorbance 0.50mg/mL NADH in 10mM TRIS solution
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 140.0°C to 142.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 709.4
Pourcentage de pureté 95+%
Forme physique Poudre