Learn More
Le bêta-nicotinamide adénine dinucléotide réduit le sel disodique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced (NADH) comprise a coenzyme redox pair (NAD+:NADH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. In addition to its redox function, NAD+/NADH is a donor of ADP-ribose units in ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferases; poly(ADP-ribose) polymerases ) reactions and a precursor of cyclic ADP-ribose (ADP-ribosyl cyclases). As a reagent, NADH can be used in enzyme cycling assays to amplify detection of activity of biologically relevant enzymes or metabolites present in low concentrations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le β-nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+) et le β-nicotinamide adénine dinucléotide, sa forme réduite (NADH), comprennent une paire redox de coenzymes (NAD+:NADH) impliquées dans une large gamme de réactions d’oxydoréduction catalysées par des enzymes. En plus de sa fonction redox, NAD+/NADH est un donneur d’unités ADP-ribose dans des réactions d’ADP-ribosylation (ADP-ribosyltransférases, poly(ADP-ribose) polymérases) et un précurseur d’ADP-ribose cyclique (ADP-ribosyl cyclases). En tant que réactif, le NADH peut être utilisé dans des essais de cycle enzymatique pour amplifier la détection de l’activité des enzymes ou des métabolites biologiquement pertinents présents à de faibles concentrations.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker avec du dessiccant. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée -20°C, sensible à la lumière. Hygroscopique.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | beta-Nicotinamide adenine dinucleotide reduced disodium salt |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 5230241 |
| Informations sur la solubilité | It is soluble in water. |
| Poids de la formule | 709.41 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre |