Learn More
bêta-Ocimène 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313070
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30313070 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313070 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15680000ME100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Ocimene
CAS 13877-91-3
Noms d’analytes ou de composants beta-Ocimene
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H16
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, β-Ocimene (6CI), 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene
Formule InChI InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
SMILES CC(=CCC=C(C)C=C)C
Nom IUPAC 3,7-diméthylocta-1,3,6-triène
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 136.23
Quantité 1 mL
Poids de la formule 136.1252 g/mol