Learn More
Bêta-pinène 1000 μg/mL dans l'isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | beta-Pinene |
| CAS | 127-91-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | beta-Pinene |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C10 H16 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 2(10)-Pinene (8CI), (±)-2(10)-Pinene, (±)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (±)-β-Pinene, 6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, NSC 21447, NSC 406265, NSC 59190, Nopinen, Nopinene, PC 600, PC 600 (pesticide), Pseudopinen, Pseudopinene, Terebenthene, beta-Pinene, β-Pinene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3 |
| SMILES | CC1(C)C2CCC(=C)C1C2 |
| Afficher plus |