Learn More
Bêta-pinène 1000 μg/mL dans l'isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316845 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316845 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010045IP
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Pinene
CAS 127-91-3
Noms d’analytes ou de composants beta-Pinene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H16
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2(10)-Pinene (8CI), (±)-2(10)-Pinene, (±)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, (±)-β-Pinene, 6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane, NSC 21447, NSC 406265, NSC 59190, Nopinen, Nopinene, PC 600, PC 600 (pesticide), Pseudopinen, Pseudopinene, Terebenthene, beta-Pinene, β-Pinene
Formule InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
SMILES CC1(C)C2CCC(=C)C1C2
Nom IUPAC 6,6-diméthyl-4-méthylidènebicyclo[3.1.1]heptane
Solvent or Matrix Propanol-2
Poids moléculaire (g/mol) 136.23
Quantité 1 mL
Poids de la formule 136,1252 g/mol