Learn More
Fisherbrand™ Écrans de radioprotection bêta
Idéales pour la protection contre les rayons bêta, les écrans de protection Fisherbrand™ sont fournis en petites, moyennes et grandes tailles et avec une base incurvée de 15 cm pour une utilisation avec des plateaux de sécurité ou avec une base plate de 30 x 30 cm pour une protection sous paillasse.
128.00€ - 144.00€
Code produit | Marque | Comprend | Dimensions | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Dimensions | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12307177
|
Fisherbrand™
CSR-S1 |
Petit angle fixe de 15deg; | 453 x 300 x 150 mm | Base plate |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12307187
|
Fisherbrand™
CSR-S2O |
Angle de 45deg; | 600 x 350 x 300 mm | Base plate |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12387177
|
Fisherbrand™
CSR-S2 |
Angle de 15deg; | 531 x 350 x 300 mm | Base plate |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12347187
|
Fisherbrand™
CSR-S2T |
Grand angle fixe à 15deg; | 530 x 350 x 300 mm | Base incurvée |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12327177
|
Fisherbrand™
CSR-S1O |
Petit angle fixe de 45deg; | 455 x 300 x 150 mm | Base plate |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12307197
|
Fisherbrand™
CSR-S4T |
Angle 15deg; ; base incurvée | 461 x 300 x 150 mm | Base incurvée |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Base – plate à grand angle 15° fixe bêta– 35 x 53 cm, base 35 x 30 cm
- Fournis en petite, moyenne et grande tailles avec une base incurvée d’une profondeur de 15 cm pour une utilisation avec des plateaux de sécurité ou une base plate de 30x30 cm comme protection sous paillasse
- Une gamme d’angles offre une maniabilité accrue, tandis que l’acrylique optique transparent facilite la visualisation
- Écran de protection, angle de 15 degrés fixe, base plate, dim. 530 h x 350 l x 300 p mm
Spécification
Écran de radioprotection bêta |