Learn More
Isofield™ Kits stériles bêta - Compatibles avec les grades A/B
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 30178857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
Extra grande
2XL
3XL
Conditionnement:
35 pièces
40 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30178857 Standard 40 pièces
30178886 Moyen 40 pièces
30178855 Grande 40 pièces
30178892 Extra grande 40 pièces
30178832 2XL 40 pièces
30178858 3XL 35 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30178857 Fournisseur Isofield™ Code fournisseur 80451S
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le kit stérile Beta, comprenant une cagoule, une combinaison à col mandarin et des surbottes, est plié de manière aseptique, validé stérile et testé contre la chimiothérapie. ASTM F 739. Les kits EPI antistatiques et à faible peluchage de catégorie III offrent une protection essentielle dans les environnements de classe A/B pour toutes les activités en salle blanche.
COMBINAISON À COL MANDARINE
  • GMP Notes A et B et ISO Compatible avec les salles blanches de classe 4 et 5
  • Le col mandarin à double épaisseur assure un maintien sûr au niveau du cou.
  • Le rabat zippé avec ruban adhésif double face empêche l'entrée et la sortie des particules
  • Tissu antistatique à faible peluchage, adapté à la manipulation en chimiothérapie
  • Passes-pouce élastiquées
  • Élastique dorsal pour éviter l'effet de soufflet
CAPOT
  • Ouverture faciale élastique fermée sans latex pour un confort optimal
  • Empiècement extra-long pour une protection accrue
  • Conception de la capuche à trois panneaux pour minimiser l'exposition de la peau
SURBOTTES
  • Hauteur de genou extra-longue
  • Deux cravates pour plus de sécurité
  • Semelle en PU antidérapante
Conformité technique et documentaire
  • Certificats d'analyse (COA), de conformité (COC) et d'assurance (COI) disponibles en téléchargement en ligne
  • Le code QR sur les cartons permet une récupération immédiate des documents.
  • Réussi le type 5 (EN) ISO 13982-1:2004 et EN 13982-2:2004) et type 6 (EN 13034:2005+A1:2009)
  • Répulsion aux produits chimiques et résistance à la pénétration des produits chimiques EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Résistance à l'abrasion EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Résistance à la fissuration par flexion EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Méthode B
  • Résistance à la déchirure trapézoïdale EN 14325:2004
  • Sens machine et sens transversal EN ISO 9073-4:1997
  • Résistance à la traction, direction transversale EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Sens machine EN ISO 13934-1:2013
  • Résistance à la perforation EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Résistance des coutures EN 14325:2004 [5,5]
  • Fuite d'aérosols et de particules fines dans les combinaisons EN ISO 13982- 2:2004
  • IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
  • IL 8/10 (Type 5)
  • Résistance à la pénétration par pulvérisation de liquide (essai de pulvérisation) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Type 6)
  • Pénétration des liquides et des gaz à travers les vêtements de protection en conditions de contact continu ASTM F739-20
  • Validation de stérilité EN ISO 11137 Partie 2 : 2015
  • Propreté particulaire – Test de tambour Helmke : Classe 1
  • Résistivité de surface ASTM D257
Spécification
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Couleur Blanc
Matériau Polietileno, laminado de polipropileno no tejido
Type de produit Kit de EPP
Dimensions Standard
Type de bouchon Élastique
Type de manchette Élssée recouverte
Type de goulot À col
Type de couture Lié
Jetable Usage unique
Résistance Produits chimiques, antistatiques, liquides, particules
Nbre de poches Aucun