Learn More
Isofield™ Kits stériles bêta - Compatibles avec les grades A/B
Description
COMBINAISON À COL MANDARINE
- GMP Notes A et B et ISO Compatible avec les salles blanches de classe 4 et 5
- Le col mandarin à double épaisseur assure un maintien sûr au niveau du cou.
- Le rabat zippé avec ruban adhésif double face empêche l'entrée et la sortie des particules
- Tissu antistatique à faible peluchage, adapté à la manipulation en chimiothérapie
- Passes-pouce élastiquées
- Élastique dorsal pour éviter l'effet de soufflet
CAPOT
- Ouverture faciale élastique fermée sans latex pour un confort optimal
- Empiècement extra-long pour une protection accrue
- Conception de la capuche à trois panneaux pour minimiser l'exposition de la peau
SURBOTTES
- Hauteur de genou extra-longue
- Deux cravates pour plus de sécurité
- Semelle en PU antidérapante
Conformité technique et documentaire
- Certificats d'analyse (COA), de conformité (COC) et d'assurance (COI) disponibles en téléchargement en ligne
- Le code QR sur les cartons permet une récupération immédiate des documents.
- Réussi le type 5 (EN) ISO 13982-1:2004 et EN 13982-2:2004) et type 6 (EN 13034:2005+A1:2009)
- Répulsion aux produits chimiques et résistance à la pénétration des produits chimiques EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
- Résistance à l'abrasion EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
- Résistance à la fissuration par flexion EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Méthode B
- Résistance à la déchirure trapézoïdale EN 14325:2004
- Sens machine et sens transversal EN ISO 9073-4:1997
- Résistance à la traction, direction transversale EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
- Sens machine EN ISO 13934-1:2013
- Résistance à la perforation EN 14325:2004, EN 863:1995
- Résistance des coutures EN 14325:2004 [5,5]
- Fuite d'aérosols et de particules fines dans les combinaisons EN ISO 13982- 2:2004
- IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
- IL 8/10 (Type 5)
- Résistance à la pénétration par pulvérisation de liquide (essai de pulvérisation) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Type 6)
- Pénétration des liquides et des gaz à travers les vêtements de protection en conditions de contact continu ASTM F739-20
- Validation de stérilité EN ISO 11137 Partie 2 : 2015
- Propreté particulaire – Test de tambour Helmke : Classe 1
- Résistivité de surface ASTM D257
Spécification
Spécification
| Cleanroom Class | Classe 100 (ISO 5) |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polietileno, laminado de polipropileno no tejido |
| Type de produit | Kit de EPP |
| Dimensions | Extra grande |
| Type de bouchon | Élastique |
| Type de manchette | Élssée recouverte |
| Type de goulot | À col |
| Type de couture | Lié |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus |