Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection BetaBasic™ 8, Granulométrie de 5 μm
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
4 mm
Longueur (métrique):
10mm
Granulométrie:
5 μm
Description
Les cartouches de garde Thermo Scientific BetaBasic 8 sont des protections pratiques, économiques et efficaces qui prolongent la durée de vie des colonnes.
Les cartouches de garde et les supports de précolonne sont pratiques, économiques et prolongent efficacement la durée de vie de la colonne. Des cartouches de garde sont disponibles pour toutes les phases Thermo Scientific courantes.
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Il s'adapte aux montures Thermo Scientific UNIGUARD à raccord direct ou indépendantes
- Colonnes Thermo Scientific extrêmement efficaces et reproductibles
- 150 Åde porosité pour les petites molécules, les peptides et les digestions de protéines
- Stabilité aux pH élevés exceptionnelle
Spécification
Spécification
| Taux de carbone | 7 % |
| pH | 2 à 9 |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 10mm |
| Porosité | 150 Å |
| Surface spécifique | 200 m2/g |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Support Uniguard à raccord direct et indépendant |
| “End-capped” | Oui |
| Type d’USP | L7 |
| Afficher plus |