Learn More
Dichlorhydrate de bétahistine, Mikromol™
Code produit 17901006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17901006 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17901006 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0587.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
dichlorhydrate de bétahistine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Betahistine dihydrochloride
CAS 5579-84-0
Noms d’analytes ou de composants Betahistine dihydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H12 N2 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Betahistine Dihydrochloride, N-Methyl-2-pyridineethanamine hydrochloride (1:2), N-Methyl-2-pyridineethanamine dihydrochloride, 2-[2-(Methylamino)ethyl]pyridine dihydrochloride, Betahistine dihydrochloride, Betahistine hydrochloride, Betaserc, PT 9, Serc, Sinmenier, Vasomotal
Formule InChI InChI=1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CNCCc1ccccn1
Nom IUPAC N-metil-2-piridin-2-iletanamina; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 209.12
Quantité 250 mg
Poids de la formule 208,0534 g/mol