Learn More
Bétahistine EP Impureté C (sous forme de trimésilate), Mikromol™
Code produit 30049859
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049859 25 mg 25mg
30052291 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049859 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0587.040025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Bétahistine EP Impureté C (sous forme de trimésilate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate
CAS 2731369-07-4
Noms d’analytes ou de composants N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H19 N3 . 3 C H4 O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Betahistine Dihydrochloride Imp. C (EP), Betahistine Imp. C (EP), N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate, Betahistine Dihydrochloride Imp. C (EP) as Trimesilate, Betahistine Dihydrochloride Impurity C as Trimesilate, Betahistine Impurity C as Trimesilate
Formule InChI InChI=1S/C15H19N3.3CH4O3S/c1-18(12-8-14-6-2-4-10-16-14)13-9-15-7-3-5-11-17-15;3*1-5(2,3)4/h2-7,10-11H,8-9,12-13H2,1H3;3*1H3,(H,2,3,4)
SMILES CN(CCc1ccccn1)CCc2ccccn2.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O
Nom IUPAC ácido metanosulfónico; N-metil-2-piridin-2-il-N-(2-piridin-2-iletil)etanamina
Poids moléculaire (g/mol) 529.65
Quantité 25 mg
Poids de la formule 529.1222 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.