Learn More
Bétahistine EP Impureté C (sous forme de trimésilate), Mikromol™
Description
Bétahistine EP Impureté C (sous forme de trimésilate)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate |
| CAS | 2731369-07-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C15 H19 N3 . 3 C H4 O3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Betahistine Dihydrochloride Imp. C (EP), Betahistine Imp. C (EP), N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]ethanamine Trimesilate, Betahistine Dihydrochloride Imp. C (EP) as Trimesilate, Betahistine Dihydrochloride Impurity C as Trimesilate, Betahistine Impurity C as Trimesilate |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H19N3.3CH4O3S/c1-18(12-8-14-6-2-4-10-16-14)13-9-15-7-3-5-11-17-15;3*1-5(2,3)4/h2-7,10-11H,8-9,12-13H2,1H3;3*1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | CN(CCc1ccccn1)CCc2ccccn2.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O |
| Nom IUPAC | ácido metanosulfónico; N-metil-2-piridin-2-il-N-(2-piridin-2-iletil)etanamina |
| Afficher plus |