Learn More
Mésilate de bétahistine, Mikromol™
Code produit 30049428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049428 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049428 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0367.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Mésilate de bétahistine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Betahistine mesilate
CAS 54856-23-4
Noms d’analytes ou de composants Betahistine mesilate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H12 N2 . 2 C H4 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Betahistine mesilate, N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)ethanamine bis(methanesulfonate), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, methanesulfonate (1:2), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, dimethanesulfonate (9CI), Betahistine mesylate, Merislon
Formule InChI InChI=1S/C8H12N2.2CH4O3S/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;2*1-5(2,3)4/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H3,(H,2,3,4)
SMILES CNCCc1ccccn1.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O
Nom IUPAC acide méthylsulfonique ;N-méthyl-2-pyridine-2-yléthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 328.41
Quantité 250 mg
Poids de la formule 328,0763 g/mol