Learn More
Bétaïne, solution 5 M, qualité biologie moléculaire, ultra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7082775 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mL
10mL
Code produit. 15855428
Marque: Thermo Scientific J77507.AB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117.148 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-43-7
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.148
Numéro MDL MFCD00012123
Clé InChI KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
CID PubChem 247
ChEBI CHEBI:17750
Nom IUPAC 2-(triméthylazaniumyle)acétate
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Betaine
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 10 mL
Beilstein 3537113
Qualité Biologie moléculaire, Ultrapure
Forme physique Solution