Learn More
Bétaïne, anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027556
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11405847
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24397.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117.148 g/mol
Betaine is an active ingredient in toothpaste to control the symptoms of dryness of the mouth. It is used to treat homocystinuria, which is a defect in the major pathway of methionine biosynthesis. It is also used for boosting the immune system and for improving athletic performance. It is helpful to prevent noncancerous tumors in the colon (colorectal adenomas).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La bétaïne est un ingrédient actif dans le dentifrice pour contrôler les symptômes de sécheresse de la bouche. Elle est utilisée pour traiter l’homocystinurie, qui est un défaut dans la voie principale de la biosynthèse de la méthionine. Elle est également utilisée pour stimuler le système immunitaire et améliorer les performances athlétiques. Elle est utile pour prévenir les tumeurs non cancéreuses dans le côlon (adénomes colorectaux).
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-43-7
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.148
Numéro MDL MFCD00012123
Clé InChI KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
CID PubChem 247
ChEBI CHEBI:17750
Nom IUPAC 2-(triméthylazaniumyle)acétate
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Betaine
Note relative au nom anhydrous
Point de fusion >300°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Quantité 100 g
Beilstein 3537113
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,1179
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 98%