Learn More
Chlorure de bétaïne méthyl ester, Mikromol™
Description
Chlorure de bétaïne méthyl ester
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Betaine Methyl Ester Chloride |
| CAS | 10-8-3032 |
| Noms d’analytes ou de composants | Betaine Methyl Ester Chloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H14 N O2 . Cl |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-Methoxy-N,N,N-trimethyl-2-oxo-ethanaminium chloride (1:1), (Carboxymethyl)trimethylammonium chloride, methyl ester (6CI,7CI), Ammonium, (carboxymethyl)trimethyl-, chloride, methyl ester (8CI), Ethanaminium, 2-methoxy-N,N,N-trimethyl-2-oxo-, chloride (9CI), Betaine methyl ester chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14NO2.ClH/c1-7(2,3)5-6(8)9-4;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].COC(=O)C[N+](C)(C)C |
| Nom IUPAC | (2-méthoxy-2-oxoéthyl)-triméthylazaium ;chlorure |
| Afficher plus |