Learn More
Bétaïne, Mikromol™
Code produit 17957784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17957784 1g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17957784 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3894.001000
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Bétaïne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Betaine (Trimethylglycine)
CAS 107-43-7
Noms d’analytes ou de composants Betaine (Trimethylglycine)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H11 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Methanaminium, 1-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Ammonium compounds, substituted, (carboxymethyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt (7CI), Betaine (8CI), Methanaminium, 1-carboxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (Carboxymethyl)trimethylammonium hydroxide inner salt, (Trimethylammonio)acetate, Abromine, Aminocoat, Aquadew AN 100, Auqadew AN 100, Betafin, Betafin BCR, Betafin BP, Betafin BP 20, Bluestim, Cystadane, Fencaijian, FinnStim, Glycine betaine, Glycine, trimethylbetaine, Glycocoll betaine, Glycylbetaine, Greenstim, Loramine AMB 13, Lycine, N,N,N-Trimethylglycine, Oxyneurine, Rubrine C, Trimethylbetaine, Trimethylglycine, Trimethylglycocoll, α-Earleine
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Nom IUPAC 2-(triméthylazathioprine) ;
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Quantité 1g
Poids de la formule 117,079 g/mol