Learn More
Bétaïne monohydraté, 99+%, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3735599 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10299400
Marque: Thermo Scientific Acros 402191000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 590-47-6 | C5H13NO3 | 135.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-47-6, 107-43-7
Formule moléculaire C5H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 135.16
Numéro MDL MFCD00150010
Clé InChI NJZRLXNBGZBREL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme betaine monohydrate, 2-trimethylammonio acetate hydrate, glycine betaine hydrate, unii-tpu0itr2br, carboxymethyl trimethylammonium hydroxide, tpu0itr2br, bet hydrate, betaine, hydrate, dsstox_cid_29381, dsstox_rid_83496
CID PubChem 134128033
Nom IUPAC Carboxyméthyl(triméthylz)azanium ;hydroxyde ;hydrate
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau βine monohydrate
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 11% to 13.5% (140°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3NCH2CO2H·OH
Quantité 100 g
Beilstein 04, 346
Merck Index 15, 1181
Transmittance 95% min. (c=10, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 135.16
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0% (on dry substance)
Qualité Analyse
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline