Learn More
Betaine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Betaine (Trimethylglycine) |
| Noms d’analytes ou de composants | Betaine (Trimethylglycine) |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3 |
| Type de solution | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 117.079 |