Learn More
Bétaméthasone-17-cétone (9alpha-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-méthylandrosta-1,4-diène-3,17-dione), Mikromol™
Code produit 17902466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17902466 100 mg 100mg
17923356 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17902466 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0200.13
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Bétaméthasone-17-cétone (9alpha-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-méthylandrosta-1,4-diène-3,17-dione)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 17-Oxo Betamethasone
CAS 1-1-3109
Noms d’analytes ou de composants 17-Oxo Betamethasone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H25 F O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Betamethasone-17-ketone, NSC 52437, (11beta,16beta)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methylandrosta-1,4-diene-3,17-dione, Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 9-fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methyl- (8CI), 9alpha-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-1,4-androstadiene-3,17-dione
Formule InChI InChI=1S/C20H25FO3/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(22)6-7-19(12,3)20(14,21)16(23)10-18(15,2)17(11)24/h6-7,9,11,14-16,23H,4-5,8,10H2,1-3H3/t11-,14-,15-,16-,18-,19-,20-/m0/s1
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)C1=O
Nom IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona
Poids moléculaire (g/mol) 332.41
Quantité 100 mg
Poids de la formule 332,1788 g/mol