Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ C18, granulométrie de 3 μm
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
Marque: Thermo Scientific™ 70103-153030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
- 100 Å de silice de haute pureté
- Surface importante et chargement de phase
- Une liaison dense se solde par une reproductibilité et une stabilité exceptionnelles
- Excellente performance pour les acides, les bases et les composés neutres
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
Spécification
Colonne analytique | |
HPLC | |
5 800 psi (400 bars) | |
2 à 7,5 | |
310 m²/g | |
L1 | |
Beta | |
20 % | |
Oui |
3 mm | |
150 mm | |
3 μm | |
100 Å | |
80°C | |
C18 | |
Silice sphérique, entièrement poreuse | |
Phase inverse | |
Phase inverse |