Description
Bénéficiez d’une surface et d’un taux de greffage élevés pour vos nouveaux besoins de purification avec les colonnes HPLC préparatives Thermo Scientific™ BETASIL™ C18. Nos colonnes sont disponibles dans plusieurs dimensions pour répondre à vos besoins d’application.
- Liaison chimique sur 100 Å de silice
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçues pour des applications standard, conditionnées d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Commandes spécifiques du client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne préparative, standard |
| Diamètre (métrique) | 20 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 4300 psi (300 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 100 Å |
| Surface spécifique | 310 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Afficher plus |