Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ Phényl/Hexyl, granulométrie de 3 μm
Code produit. 10038284 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50mm
100mm
150mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10038284
Marque: Thermo Scientific™ 73003053030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les colonnes Thermo ScientificTM BetaSilTM Phenyl/Hexyl sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Les colonnes Thermo ScientificTM BetaSilTM Phenyl/Hexyl sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
  • Chimie Thermo Scientific sur silice 100 Å
  • Surface spécifique et taux de greffage élevés
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 50mm
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 9
Porosité 100 Å
Type d’USP L11
Phase stationnaire Phényle-hexyle
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 11 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse