Learn More
Chlorhydrate de bétaxolol, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de bétaxolol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Betaxolol Hydrochloride |
| CAS | 63659-19-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Betaxolol Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C18 H29 N O3 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Betaxolol hydrochloride, (2RS)-1-[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-[4-[2-(ciclopropilmetoxi)etil]fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol;clorhidrato |
| Afficher plus |